Learn More
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Wide Neck Reaction Flask
Beskrivelse
Manufactured from borosilicate glass
- With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
- For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
- Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity (Metric) | 700 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| For Use With (Application) | For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips |
| Height (Metric) | 135 mm |
| Neck Style | Wide |
| Bottom Shape | Round |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?