Learn More
Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Wide Neck Reaction Flask
Product Code. 11971279
Click to view available options
Capacity (Metric):
250 mL
500 mL
700 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
4 L
6 L
10 L
20 L
Height (Metric):
90 mm
115 mm
135 mm
155 mm
185 mm
210 mm
225 mm
260 mm
320 mm
380 mm
Unit Size:
Each
Pack of 5
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11971279
Brand: Quickfit FR10LF
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Manufactured from borosilicate glass. Pyrex Labware™ Quickfit™ Borosilicate Glass Wide Neck Reaction Flask's wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues.
Manufactured from borosilicate glass
  • With large diameter Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange joint
  • For use with Pyrex Labware™ Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
  • Wide neck allows easy incorporation of stirrer paddles and easy removal of solid residues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Capacity (Metric) 10 L
Material Borosilicate Glass
For Use With (Application) For use with Quickfit™ flat-flange lids and retaining clips
Height (Metric) 320 mm
Neck Style Wide
Bottom Shape Round
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.