Learn More
Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask
Product Code. 10671071
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3000 mL
5 L
6 L
10 L
Socket Joint:
10/19
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
Förpackningsstorlek:
Each
Pack of 10
Pack of 2
Pack of 20
Pack of 5
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10671071
Brand: Quickfit FR150/3S
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Use these flasks for a variety of applications. Quickfit™ Borosilicate Glass Short Neck Round Bottom Flask are manufactured from borosilicate glass for corrosion-free performance and resistance to thermal shock.
  • Hgh quality Quickfit™ ground glass socket
  • Comprehensive range of 46 flasks from 5mL to 10,000mL
  • Body diameter and wall thickness comply with relevant ISO 1773 and ISO 4797 requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifications/Compliance ISO 1773, ISO 4797
Capacity (Metric) 150 mL
Material Borosilicate Glass
Height (Metric) 115 mm
Neck Style Short
Socket Joint 24/29
Bottom Shape Round
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.