Learn More
R&D Systems™ Quantikine Immunoassay Control Set 934 Human Thrombopoietin
Artikelnummer. 18709068
Ansicht ändern
Click to view available options
Quantity:
1 Each
Packungsgröße:
Each
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packungsgröße
18709068 1 Each Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18709068 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. QC176
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.00€
    198.45€ / Pack of 1
    Save 11.55€
    5% Off
 Restricted Item
Estimated Shipment: 27-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
For use with catalog number DTP00B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Content And Storage Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date.
Detectable Analytes Thrombopoietin (Tpo)
Gene ID (Entrez) 7066
Intended Use Control
Product Line R&D Systems
Quantity 1 Each
Source Human