Learn More
R&D Systems™ QuantiGlo Immunoassay Control Set 732 for Human IL-8/CXCL8
Specifications
Specifications
| Content And Storage | Store the unopened product at 2°C to 8°C. Do not use past expiration date. |
| Detectable Analytes | CXCL8 (IL-8) |
| Gene ID (Entrez) | 3576 |
| Intended Use | Control |
| Product Line | R&D Systems |
| Quantity | 1 Each |
| Source | Human |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?