Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Lysis Mixture
Description
QuantiGene Lysis Mixture is used to lyse cells from cell culture or whole blood, in order to release target RNA to be quantified with QuantiGene assays. QuantiGene Lysis Mixture is one of two components in the QuantiGene Sample Processing kits for cells and whole blood, and is intended to supplement these kits when additional volume is required.
Spécification
Spécification
| Content And Storage | Store at room temperature. |
| For Use With (Application) | Multi-Gene Expression |
| Product Line | QuantiGene |
| Product Type | Cell Lysis Buffer |
| Quantity | 120 mL |
| Shipping Condition | Room Temperature |
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.