Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Product Code. 15879491 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Display Text:
Blank
Quality Control
Sampled
No. per Pack:
250/Pk.
500/Pk.
Unit Size:
1 roll
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 15879491
Brand: Sampling Systems™ 8220P002
Only null left
Add to basket
Add to basket
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
  • Medium strength adhesive
  • Large writing area
  • Each roll individually packed
  • FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
  • Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Especificaciones
Certifications/Compliance CFR 175.105
Description Food Grade Adhesive
Color Green
Material Paper
Product Type PharmaLabel
Display Text Quality Control
No. per Pack 250/Pk.
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Dimensions (LxW) 150 x 150 mm
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado