Learn More
Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels
Product Code. 15849501 Shop All Sampling Systems Products
Click to view available options
Dimensions (LxW):
95 x 95 mm
150 x 150 mm
Color:
Black
Blue
Green
Red
White
Yellow
Display Text:
Blank
Quality Control
Sampled
No. per Pack:
250/Pk.
500/Pk.
Unit Size:
1 roll
Pack of 250
Pack of 500
Product Code. 15849501
Brand: Sampling Systems™ 8220P06
Medium strength adhesion paper labels with a special FDA acceptable adhesive. Sampling Systems™ Quality Control PharmaLabels are ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product.
  • Medium strength adhesive
  • Large writing area
  • Each roll individually packed
  • FDA acceptable adhesive (CFR 175.105)
  • Ideal for applications where the adhesive might come into contact with the product
Specifications
Certifications/Compliance CFR 175.105
Description Food Grade Adhesive
Color White
Material Paper
Product Type PharmaLabel
Display Text Blank
No. per Pack 500/Pk.
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Dimensions (LxW) 95 x 95 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt