Learn More
Specifikationer
Specifikationer
| Packaging | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Quantity | 5 g |
| Formula Weight | 205.64 |
| Grade | FCC/USP |
| Chemical Name or Material | Pyridoxine Hydrochloride |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?