Learn More
Pyridoxal Hydrochloride, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10194814
Cambia vista
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Packaging:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity Packaging unitSize
10194814 1 g Amber Glass 1g
10776785 5 g Amber Glass 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10194814 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP26751
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Pyridoxal Hydrochloride is useful for labeling amino acids and for their detection in the picomole range.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-22-5
Molecular Formula C8H10ClNO3
Molecular Weight (g/mol) 203.622
InChI Key FCHXJFJNDJXENQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridoxal hydrochloride, pyridoxal hcl, vitamin b6 hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde hydrochloride, unii-1416kf0qbc, 2-methyl-3-hydroxy-4-formyl-5-hydroxymethylpyridine hydrochloride, pl hcl, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylisonicotinaldehyde, hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methyl-4-pyridinecarboxaldehyde hydrochloride, 3-hydroxy-5-hydroxymethyl-2-methylpyridine-4-carbaldehyde hydrochloride
PubChem CID 6171
IUPAC Name 3-hydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-methylpyridine-4-carbaldehyde;hydrochloride
SMILES CC1=NC=C(C(=C1O)C=O)CO.Cl
Specifica
Melting Point 171°C
Color White
pH 2.1
Packaging Amber Glass
Quantity 1 g
Merck Index 15, 8091
Formula Weight 203.63
Physical Form Powder or Solid
Chemical Name or Material Pyridoxal Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.