Learn More
pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, 95%, Thermo Scientific™
Product Code. 10620895
Change view
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
10 g
Unit Size:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
10620895 250 mg 250mg
10104542 1 g 1g
10634385 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10620895 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. CC04103CB
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 42899-76-3
Molecular Formula C5H5Cl2NO2S
Molecular Weight (g/mol) 214.06
InChI Key VIVPWOMJFLICOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonyl chloride hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulphonyl chloride hydrochloride, 3-pyridinesulfonyl chloride, hcl, 3-pyridinesulfonyl chloride, hydrochloride, 3-pyridylsulfonyl chloride hydrochloride, pyridine-3-sulfonylchloride hydrochloride, pyridin-3-ylsulfonyl chloride hydrochloride, 3-pyridylsulfonylchloride hcl
PubChem CID 12571517
IUPAC Name pyridine-3-sulfonyl chloride;hydrochloride
SMILES C1=CC(=CN=C1)S(=O)(=O)Cl.Cl
Specifications
Assay Percent Range 95%
Quantity 250 mg
Formula Weight 214.07
Percent Purity 95%
Chemical Name or Material Pyridine-3-sulfonyl chloride hydrochloride
Product Title
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.