Learn More
Pyrex™ Equalizing Glass Graduated Funnel with PTFE Key
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Packungsgröße:
Each
Beschreibung
- Complies with ISO 4800, Type 4
- With interchangeable PTFE key for grease free performance
- Double graduated scale showing volume of liquid contained/delivered
- Stem inside cone for easy fitting to Quickfit™ assemblies
- Graduations in white enamel
- Supplied with hollow glass stopper
Spezifikation
Spezifikation
| Capacity (Metric) | 250 mL |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graduated | Yes |
| Product Type | Pressure-equalizing Funnel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur