Learn More
Pyrex™ Borosilicate Glass Long Stem Funnels
Description
With 60° bowl angle for precise fitting of filter paper
- Manufactured from chemical and heat resistant Pyrex borosilicate glass
- Stem approximately 150mm
Spécification
Spécification
| Diameter (Metric)Top | 80mm |
| Diameter (Metric) Stem | 8mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Height (Metric) | 215 mm |
| Length (Metric) Stem | 150mm |
| Product Type | Funnel |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?