Learn More
Thermo Scientific Chemicals Pyrantel pamoate, 98%
Produktkod. p-7139373 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 15791779
Brand: Thermo Scientific Chemicals 461890050
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
CAS: 22204-24-6 | C11H14N2S·C23H16O6 | 594.68 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22204-24-6
Molecular Formula C11H14N2S·C23H16O6
Molecular Weight (g/mol) 594.68
InChI Key AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
PubChem CID 5281033
ChEBI CHEBI:8655
Specifikationer
Quantity 5 g
Solubility Information Solubility in water: insoluble
Formula Weight 594.68
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material Pyrantel pamoate
RUO – Research Use Only
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.