Learn More
Abnova™ PVT1 Split FISH Probe
Product Code. 16023495
Click to view available options
Quantity:
100 μL
200 μL
Conditionnement:
100µL
200µL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16023495
Marque: Abnova™ FS0053.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluoresecent In Situ Hybridization Technique.
Spécification
Content And Storage Store at 4°C in the dark
Format Tube
For Use With (Application) Fluorescent In Situ Hybridization (Cell)
Gene Pvt1 oncogene (non-protein coding)
Gene Alias MGC21751,NCRNA00079
Gene Symbol PVT1
Gene ID (Entrez) 5820
Product Type DNA/RNA
Quantity 100 μL
Form Liquid
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis