Learn More
Beschreibung
- Non-absorbent hygienic plastic block
- Synthetic bristles with angled pitch for fast, effective sweeping on all floor types
- Short heavy bristles in front help sweep heavy debris
- Long, fine/medium bristles in back sweep dust and particles
- Can be used with sweeping compounds
- For use with STA series plastic handles
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Synthetic Bristle Push Broom Head |
| Color | White |
| Length (English) | 24 in. Broom Head |
| For Use With (Application) | For use with STA series plastic handles. |
| Certifications/Compliance | Base Resins to Produce Blocks and Bristles are made of FDS approved materials. BPA Free. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?