Learn More
Descrizione
- Ready to use
- No chemical additives
- Batch traceability
- Certificate of conformity and analysis
- Reduce expensive test fails due to impurities
- High performance
- High accuracy
- Suppress water-forming side reactions
- Provide consistent performance across many sample types
The MLG range, a comprehensive suite of five high grade pure waters, in assorted sizes, ranging from simple deionised to molecular biology grades, catering to the majority of pure water lab uses.
Specifica
Specifica
| pH | 7 |
| Conductivity | 0.1 to 1 μS/cm |
| Grade | Pure Distilled Water |
| Packaging | PET Plastic Bottle |
| Certificate of Analysis | Yes |
| Quantity | 10 x 100 mL |
| For Use With (Application) | Cell Culture |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?