Learn More
Ansell™ PU900 Series Medium Duty Polyurethane Gloves
Product Code. 15640934
Click to view available options
Size:
7
8
9
10
Unit Size:
12 pairs
Product Code. 15640934
Brand: Ansell™ B090090
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Provides good mechanical resistance to abrasion and cuts. Ansell PU900 Series Medium Duty Polyurethane Gloves provide comfort and dexterity.
  • Mechanical protection gloves
  • Medium duty cut resistance gloves
  • Good abrasion and cut resistance
  • Low lint glove
  • Good comfort and dexterity
Applications:
  • Assembly of white goods
  • Plastics injection and moulding
  • Assembling metal parts and components
  • Aeronautics
  • Finishing works
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifications/Compliance EN 420:2003 + A1:2009 and EN 388:2003
Description Gauge: 13
Color White, Gray
Exterior Finish Palm Coated
Material Polyurethane
Product Type Mechanical Protection Gloves
Size 9
Style Construction: Knitted
Glove Cuff Style Knit
Liner Material Spandex Dyneema™
Packaging Type 12 pairs in a bag, 240 pairs in a carton
Series PU900
Length (Metric) 196 to 252 mm
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis