Learn More
BRAND™ PTFE Watch Glass
Shop All Brand Products
Click to view available options
Diameter (Metric):
40 mm
65 mm
75 mm
125 mm
Unit Size:
Each
Description
- Constructed of PTFE
- Ideal for covering PTFE beakers
- Excellent chemical resistance
Specifications
Specifications
| Material | PTFE |
| Type | Watch Glass |
| For Use With (Equipment) | Beaker |
| Diameter (Metric) | 125 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering