Learn More
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe, 8mm Diameter
Product Code. 16206091 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
200 x 8 mm
300 x 8 mm
400 x 8 mm
Length (Metric):
1 m (Cable)
2 m (Cable)
3 m (Cable)
4 m (Cable)
5 m (Cable)
Unit Size:
Each
Product Code. 16206091
Only null left
Add to basket
Add to basket
Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probes combine the outstanding properties of PTFE with the reliability and accuracy of platinum resistance thermometry. All components are fully encapsulted in pure PTFE. The body has a stainless steel core for rigidity but can be bent.
  • Sensor - PRT100 Class A. TCR = 3850 ppm/°C.
  • Cable - 4 Wire; 2 Red, 2 White, PFA insulated with white PFA oversheath
  • Cable fused to body
  • Response - 50%, 6-14 seconds.
  • With push on ferrule
  • Supplied without plug
  • Inert and non contaminating
  • Pressure Resistant
  • Temperature Range -180°C to +280°C
Specifications
Description Fisherbrand™ PTFE Platinum Restistance Temperature Probe
Material PTFE with PRT100 Sensor
Quantity 1
Sensor Types PRT100 Class A. TCR = 3850 ppmC
Response Time 50%, 6 to 14 sec.
Temperature Range (Metric) -180°C to +280°C
Dimensions (L x W) 200 x 8 mm
Length (Metric) 1 m (Cable)
Width (Metric) 8 mm
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.