Specifications
| Content And Storage | Storage is content dependent. |
| Quantity | 25 Tests |
| Conjugate | IANBD |
| Kit Contents | pSIVA-IANBD, Propidium Iodide Staining Solution, 10X PBS Buffer, 10X Binding Buffer |
| For Use With (Application) | Flow Cytometry, Flow (Cell Surface) |
| Product Type | Flow Assay Kit |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?