Learn More
Abnova™ Protein Staining Solution
Codice prodotto. 16032368
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 mL
missing translation for 'unitSize'
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantity unitSize
16032368 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16032368 missing translation for 'mfr' Abnova™ missing translation for 'supplierNo' TM0008.500mL
 Restricted Item
Estimated Shipment: 28-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Protein Staining Solution stains proteins in polyacrylamide gel after SDS gel electrophoresis (detection limit ≥ 8 ng of protein) with *CoomassieR-G250.
  • All processes including washing and destaining processes can be performed in 1.5 hr.
  • After staining of gel (20 min), proteins can be seen before destaining.
  • Overnight staining and overnight destaining is allowable.
Specifica
For Use With (Application) Electrophoresis
Quantity 500 mL
Storage Requirements Store at 4°C
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.