Learn More
Cytiva Whatman™ Protein Prep for ӒKTA™ Chromatography Systems
Shop All Cytiva Products
Click to view available options
Pore Size:
0.2 μm
0.45 μm
Diameter (Metric):
13 mm
30 mm
Unit Size:
Pack of 150
Descrizione
Specifica
Specifica
| Pore Size | 0.2 μm |
| Packaging | 150 Pieces |
| Diameter (Metric) | 13 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto