Learn More
Thermo Scientific Chemicals Protein A, Staph. aureus
Product Code. 15415659
Click to view available options
Quantity:
25 mg
Unit Size:
25mg
Product Code. 15415659
Brand: Thermo Scientific Chemicals J63404.MB
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Used to detect immunoglobins in immunochemical assays
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Protein A from S. aureus
Quantity 25 mg
Form Lyophilized Powder
For Use With (Application) Used to detect immunoglobins in immunochemical assays
Regulatory Status RUO
Content And Storage -30° to -10°C
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato