Få mere at vide
Få mere at vide
EKASTU Safety Protective Hood Universal
Beskrivelse
- Constructed of very tough tissue
- Versatile use
- Durable and resistant
- Washable
Tekniske data
Tekniske data
| Product Type | Open Face |
| Size | Universal |
| Color | Gray |
| Disposable | Reusable |
| Quantity | 1 Ea. |
| Dimensions (L x W x H) | 22 x 11 x 2 cm |
| Weight (Metric) | Approx. 70 g |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Individuate un'opportunità di miglioramento?