Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Protease Inhibitor Cocktail VI, Plant Cells
Artikelnummer. 15436469
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity unitSize
15436469 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15436469 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64576.XF
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Color Clear
Product Type Protease Inhibitor Cocktail
Content And Storage -30°C to -10°C
Form Liquid
Quantity 1 mL
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.