Learn More
Beskrivning
The Prostate Lysate is derived from human.
Specifikationer
Specifikationer
| For Use With (Application) | Protein-Protein Interaction, Ligand Binding, ELISA, Immunoprecipitation, 1 D and 2 D Gel Electrophoresis, Western Blot |
| Tissue | Prostate |
| Quantity | 0.1 mg |
| Host Species | Human |
| Content And Storage | Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Target | Prostate |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?