Learn More
Propyl 4-Aminobenzoate, TRC
Click to view available options
Quantity:
500 mg
Conditionnement:
500mg
Spécification
Spécification
| Chemical Name or Material | Propyl 4-Aminobenzoate |
| CAS | 94-12-2 |
| Molecular Formula | C10H13NO2 |
| Quantity | 500 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H13NO2/c1-2-7-13-10(12)8-3-5-9(11)6-4-8/h3-6H,2,7,11H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC Name | propyl 4-aminobenzoate |
| Molecular Weight (g/mol) | 179.21 |
| Formula Weight | 179.0946 |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu