Learn More
Nitritex™ Profile PNHS™ Nitrile Surgical Gloves
Description
- Made of hypoallergenic accelerator-free and latex-free nitrile
- Offers excellent chemical protection and has good puncture resistance
- Measures 300mm/12 in. for more coverage than standard surgical gloves
- Features a beaded cuff to ensure stability on the arm
- Provides secure grip with a textured surface
Spécification
Spécification
| Back Material | Nitrile |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2008 & 13485:2003 and Directive 93/42/EEC Annex V |
| Classification | Class IIa Medical Device |
| Cuff Material | Nitrile |
| Color | White |
| Hand | Specific |
| Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nitrile |
| Powdered | Powder Free |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?