Learn More
BINDER™ Professional Shaker
Product Code. 15735663 Shop All BINDER Products
Click to view available options
Orbit:
20 mm
Unit Size:
Each
Product Code. 15735663
Brand: BINDER™ 80121772
Only null left
Add to basket
Add to basket
BINDER™ Professional Shaker is a shaker and controller that is equipped with LEMO connectors.
  • Equipped with LEMO connectors
  • Exclusively for CB with electric access port
Specifications
Orbit 20 mm
Load Bearing Capacity (Metric) 2 kg
Speed Range 5 to 220 rpm
Voltage 100/240 V
Product Type Orbital horizontal shaker
Frequency 50/60 Hz
Description Shaker 'Professional' - Shaker and controller equipped with LEMO connectors, exclusively for CB with electric access port, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Model Professional Shaker
For Use With (Equipment) BINDER Chambers Chambers CB170, CB220
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis