Learn More
Beschreibung
- Inlcudes one manual for the desiered product
- For use with a wide range of Velp Scientifica™ products
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Manual |
| For Use With (Equipment) | GDE |
| Product Type | Operating Instructions |
| Quantity | 1/Ea. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?