Learn More
R&D Systems™ Probenecid
Description
Probenecid is an inhibitor of multidrug resistance-associated proteins (MRP). Probenicid inhibits OAT3, organic acid transport in the kidney and other organs and exhibits inhibitory activity against pannexin 1 channels (IC50 ∼ 150 μM). Probenecid potently inhibits SARS-CoV-2 replication in NHBE and Vero E6 cells (IC50 = 1.3 nM and 750 nM, respectively) and reduces lung virus titers in vivo. Probenicid also inhibits influenza A virus replication in vitro and in vivo.
Spécification
Spécification
| CAS | 57-66-9 |
| Quantity | 50 mg |
| Product Line | Tocris |
| Molecular Formula | C13H19NO4S |
| Formula Weight | 285.36 |
| Purity | >98% |
| Molecular Weight (g/mol) | 285.36 |
| Chemical Name or Material | Probenecid |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?