Learn More
Keystone Cleanroom Products Pre-Sterilized Sharpie, Fine Point
Codice prodotto. 31008264 Sfoglia Tutto Keystone Cleanroom Products Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Color:
Black
Blue
Dimensione della confezione:
Pack of 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Color Dimensione della confezione
31008264 Black Pack of 250
31008262 Blue Pack of 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31008264 Fornitore Keystone Cleanroom Products N. del fornitore S10FMARKBLK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    318.72€ / Pack of 250
    Save 81.28€
    20% Off
Estimated Shipment: 18-06-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Ready-to-use sterile permanent ink Sharpie markers eliminate the risks associated with surface sanitization procedures.
  • Gamma Irradiated Sterile to a 10-6 SAL
  • Lot controlled
  • Ready to use
  • Packaged in easy to open Tyvek™ peel pouches
  • Minimize contamination risks
  • Simplifies conformance to SOP's
  • Eliminate the need for wiping down contaminated writing instruments
Specifica
Material Plastic
Ruled No
Color Black
Cover Color Black
Autoclavable Not Autoclavable
Certifications/Compliance Certificate of Sterility
Disposable Limited-use
Packaging 10 Pk.
Product Type Sterile Marker
Sterility Sterile
Tip Style Fine Point
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.