Learn More
Tocris Bioscience™ Pramipexole dihydrochloride
GREENER_CHOICE
Product Code. 18064782
Click to view available options
Quantity:
10 mg
50 mg
Unit Size:
10mg
50mg
Product Code. 18064782
Brand: Tocris Bioscience™ 4174/10
Selective D3 agonist
Dopamine receptor agonist exhibiting selectivity for the D3 receptor (Ki values are 0.5, 3.3, 3.9 and 3.9 nM for D3, D2S, D2L and D4 receptors respectively). Exhibits negligible affinity for D1 and D5 receptors. Displays activity in the treatment of Parkinson's disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 104632-25-9
Molecular Formula C10H19Cl2N3S
Specifications
Quantity 10 mg
Formula Weight 284.25
Purity >99%
Molecular Weight (g/mol) 284.243
Chemical Name or Material Pramipexole dihydrochloride
Product Content Correction
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt