Learn More
Bohlender™ PPS and PTFE Multiple Distributors for Bottles
Product Code. 10704883
Click to view available options
Capacity:
Four necks
Three necks
Unit Size:
Each
Product Code. 10704883
Brand: Bohlender™ D61846
Only null left
Add to basket
Add to basket
For use in applications such as drawing or inserting liquids, tubing and probes into vessels.
  • Providing temperature resistance from −20° to +200°C
  • Universal chemical resistance
  • FDA conformity
  • Autoclavable at 121°C
  • Vacuum suitable
  • Black screw cap made of PPS for bottle thread GL 45, body made of PTFE
  • Insertion of tubing with a max. O.D. of 14 mm
Specifications
Capacity Three necks
Color Black, White
Description Neck size GL 25
For Use With (Application) Insertion/drawing liquids
Material PTFE, PPS
Temperature Range (Metric) -20° to +200°C
Thread Size (Metric) GL 45
Neck Finish 6 mm
Certifications/Compliance FDA
Product Type Multiple Distributor Screw Cap
For Use With (Equipment) Tubing with max. O.D. of 14 mm
Autoclavable Autoclavable
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt