Learn More
Brady™ PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape
Código de producto. 11592675 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Width (Metric):
101.6 mm
177.8 mm
254 mm
Tamaño de la unidad:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Width (Metric) Tamaño de la unidad
11592675 177.8 mm Each
11562675 101.6 mm Each
11522685 254 mm Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11592675 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 013585
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    394.00€
    332.04€ / Pack of 1
    Save 61.96€
    15% Off
Estimated Shipment: 10-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
The reflective quality of the material makes PowerMark™ Reflective Vinyl Labeling Tape ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
  • The reflective quality of the material makes it ideal for reading labels in low light conditions (with flashlights).
Especificaciones
Certifications/Compliance Type 1 (Fed. Spec. L-S-300)
Description BBP85 Tape - 178 mm silver Reflective
Adhesive Type Permanent Acrylic
Color Silver
Finish Gloss
Material Plastic
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
For Use With (Application) Component and equipment labelling, Facility Identification, General Identification, Safety Identification
For Use With (Equipment) BBP85, PowerMark Industrial Sign and Label Printer
Gloss 100 Gardner Units
Labels per Row 1
Life Span 1 Year
Min. Operating Temperature (Metric) -40°C
No. per Pack 1 Roll/Box
Quantity 1 Ea.
Software Type MarkWare
Temperature Range (English) -40°F to +158°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +70°C
Tensile Strength PSTC-31: 20 lb./in. (350 N/100 mm)
Thickness (English) 0.0055 in.
Thickness (Metric) 0.14 mm
Dimensions (L x W) 10.06 m x 177.8 mm
Length (English) 33 ft.
Length (Metric) 10.06 m
Width (English) 7 in.
Width (Metric) 177.8 mm
Alternate Part Number B85-178x10M-584-SV
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.