Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
Click to view available options
Volume (Metric):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Each
Specifica
Specifica
| Material | Duran Glass |
| Type | Powder Flask |
| For Use With (Equipment) | Rotary Evaporators |
| Volume (Metric) | 2000 mL |
| Diameter (Metric) | 158 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto