Learn More
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate, 99.9% (metals basis), Pt 44.9% min
Product Code. 11366048
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
Product Code. 11366048
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010536.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14323-36-5 | C4H6K2N4O3Pt | 431.40 g/mol
Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate is used in the preparation other salts like Krogmann's salt, that are highly conducting, one dimensional materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 14323-36-5
Molecular Formula C4H6K2N4O3Pt
Molecular Weight (g/mol) 431.40
MDL Number MFCD00011374
InChI Key KBALGZKVNFJSRU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dipotassium tetracyanoplatinumbis(ylium) trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].N#C[Pt++](C#N)(C#N)C#N
Specifica
Color White
Physical Form Crystalline
Quantity 5 g
Linear Formula K2[Pt(CN)4]·3H2O
UN Number UN1588
Merck Index 14,7685
Solubility Information Soluble in hot water
Formula Weight 431.42 (377.37 Anhydrous)
Percent Purity 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Pt 44.9% min.
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Potassium tetracyanoplatinate(II) trihydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato