Learn More
Potassium sulfate, 99.99% (metals basis)
Product Code. 11327288
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11327288
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 030485.06
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7778-80-5 | K2O4S | 174.25 g/mol
Potassium sulfate is used in the production of fertilizers (i.e. providing potassium and sulfur), potassium alum, potassium carbonate, and glass. In analytical chemistry, it is used in the determination of nitrogen by Kjeldahl method and protein in foodstuffs. Also, it is used in the electrostatic effects on pKa values of amino acid residues in the staphylococcal nuclease. It is also used in the separation of protein through electrophoresis. It also serves as a laboratory reagent..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7778-80-5
Molecular Formula K2O4S
Molecular Weight (g/mol) 174.25
MDL Number MFCD00011388
InChI Key OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
Synonym potassium sulfate, dipotassium sulfate, potassium sulphate, sulfuric acid dipotassium salt, sal polychrestum, sulfuric acid, potassium salt, arcanum duplicatum, kalium sulphuricum, caswell no. 702, sulfuric acid, dipotassium salt
PubChem CID 24507
ChEBI CHEBI:32036
SMILES [K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Boiling Point 1689°C
Melting Point 1,069°C
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Merck Index 14,7674
Solubility Information Soluble in water and glycerol. Insoluble in alcohol,acetate and carbon disulfide.
IUPAC Name dipotassium sulfate
Formula Weight 174.27
Percent Purity 99.99%
Odor Odorless
Density 2.662 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Potassium sulfate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt