Learn More
Potassium Sodium Tartrate Tetrahydrate, Extra Pure, SLR, Powder, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10519200 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
500 g
Packaging:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantity Packaging Pakningsstørrelse
10519200 500 g Plastic powder jar 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10519200 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. P/6840/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Tekniske data
Melting Point 70°C
CAS 6381-59-5
Color White
pH 5.5 to 8.5
Physical Form Powder/Solid
Quantity 500 g
Molecular Formula C4H12KNaO10
MDL Number 150989
Synonym potassium sodium tartrate tetrahydrate, sodium potassium tartrate tetrahydrate, monopotassium monosodium tartrate tetrahydrate, sodiumpotassiumtartrate,tetr, potassium sodium 2,3-dihydroxybutanedioate tetrahydrate, potassium sodium tetrahydrate tartrate, l +-tartaric acid potassium sodium salt, acmc-209nif, acmc-20aju8, ksc493o7j
InChI Key VZOPRCCTKLAGPN-UHFFFAOYSA-L
SMILES C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.O.O.O.O.[Na+].[K+]
IUPAC Name potassium;sodium;2,3-dihydroxybutanedioate;tetrahydrate
Molecular Weight (g/mol) 282.218
PubChem CID 2724148
Formula Weight 282.22g/mol
Packaging Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.