Learn More
Potassium pyrophosphate, 95%
Product Code. 11386768
Click to view available options
Quantity:
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
5kg
Product Code. 11386768
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 013436.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7320-34-5 | K4O7P2 | 330.33 g/mol
Potassium pyrophosphate is mainly used as an emulsifier, quality improver and metal ion chelating agent. It can be found in herbicidal compositions as a spray adjuvant. It is also used as an anionic dispersant in water-based (latex) paints.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7320-34-5
Molecular Formula K4O7P2
Molecular Weight (g/mol) 330.33
MDL Number MFCD00011393
InChI Key RYCLIXPGLDDLTM-UHFFFAOYSA-J
Synonym potassium pyrophosphate, potassium diphosphate, tkpp, tetrapotassium diphosphate, tetrapotassium pyrophosphate, diphosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium diphosphorate, unii-b9w4019h5g, pyrophosphoric acid, tetrapotassium salt, tetrapotassium phosphonato phosphate
PubChem CID 23740
IUPAC Name tetrapotassium;phosphonato phosphate
SMILES [K+].[K+].[K+].[K+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spezifikation
Boiling Point (decomposition)
Melting Point 1090°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 1 kg
Merck Index 14,7663
Solubility Information Soluble in water
Formula Weight 330.34
Percent Purity 95%
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.33 g/mL
Chemical Name or Material Potassium pyrophosphate
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium pyrophosphate, anhydrous
Signalwort
  • Warning
Gefahrenkategorie
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Causes serious eye irritation.
Sicherheitshinweis
  • P264-Wash face, hands and anyexposed skin thoroughly after handling.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P337+P313-If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contains : Tetrapotassium pyrophosphate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt