Learn More
Potassium phosphate dibasic trihydrate, Puriss. p.a., ≥99.0% (T), Solstice
Product Code. 16655873
Change view
Click to view available options
25 kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code.
16655873 25 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Product Code. 16655873 Supplier Fluka Supplier No. 6034925KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6495.00€
    5988.44€ / 25kg
    Save 506.56€
    7% Off
 Restricted Item
In Stock
Add to basket
Specifica
CAS 16788-57-1
Color White
CAS Max % 1
Quantity 25 kg
Molecular Formula H7K2O7P
Linear Formula K2HPO4 · 3H2O
Synonym Dipotassium hydrogen phosphate trihydrate; Dipotassium phosphate; di-Potassium hydrogen phosphate trihydrate
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
IUPAC Name dipotassium trihydrate hydrogen phosphate
Molecular Weight (g/mol) 228.22
Grade Reagent
Chemical Name or Material Potassium phosphate dibasic trihydrate
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.