Få mere at vide
Potassium phosphate, dibasic, trihydrate, extra pure
Artikelnummer. 12675097 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
250 g
1 kg
Packaging:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12675097
Brand: Thermo Scientific Acros 447730010
Request Bulk or Custom Format
Edge
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
CAS: 16788-57-1 | H7K2O7P | 228.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16788-57-1
Molecular Formula H7K2O7P
Molecular Weight (g/mol) 228.22
MDL Number MFCD00149926
InChI Key XQGPKZUNMMFTAL-UHFFFAOYSA-L
Synonym dipotassium hydrogen phosphate trihydrate, unii-rjk174x3tz, potassium hydrogenphosphate trihydrate, potassium phosphate dibasic trihydrate, potassium hydrogen phosphate trihydrate, potassium phosphate, dibasic, trihydrate, phosphoric acid, dipotassium salt, trihydrate, rjk174x3tz, dipotassium phosphate trihydrate
PubChem CID 16217523
IUPAC Name dipotassium;hydrogen phosphate;trihydrate
SMILES O.O.O.[K+].[K+].OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Quantity 1 kg
Linear Formula K2HPO4·3H2O
Solubility Information Solubility in water: freely soluble
Formula Weight 228.23
Grade Extra Pure
Packaging Plastic bottle
Chemical Name or Material Potassium phosphate, dibasic, trihydrate
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.