Learn More
Potassium Nitrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Product Code. 10101440 Shop All Fisher Chemical Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
1 kg
5 kg
Unit Size:
1kg
500g
5kg
Product Code. 10101440
Brand: Fisher Chemical P/6080/53
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products
Kemiske identifikatorer
CAS 7757-79-1
Molecular Formula KNO3
Molecular Weight (g/mol) 101.10
MDL Number MFCD00011409
InChI Key FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
PubChem CID 24434
ChEBI CHEBI:63043
SMILES [K+].[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Boiling Point 400°C
Melting Point 334°C
Color White
pH 6 to 8
Physical Form Solid
Quantity 500 g
IUPAC Name potassium nitrate
Formula Weight 101.1g/mol
Packaging Plastic powder jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium nitrate
Signalord
  • Warning
Farekategori
  • Oxidising solid Category 3
Faresætning
  • H272-May intensify fire; oxidiser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P220-Keep/Store away from clothing/combustible materials.
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.