Learn More
Potassium nitrate, ACS, 99.0% min, Thermo Scientific™
For Pyrotechnics, Glass Manufacture, Tempering Steel
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar 013443.A3
Quantity 2kg
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 11376788
  • 144.00€ / 2kg
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
7757-79-1
101.102
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
24434
potassium;nitrate
KNO3
MFCD00011409
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
CHEBI:63043
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
Specifikationer
7757-79-1
99.0% min.
MFCD00011409
Soluble in water,glycerol,liquid NH3Moderately soluble in water,and insoluble in alcohol. Soluble in glycerol and ammonia.
[N+](=O)([O-])[O-].[K+]
101.102
CHEBI:63043
ACS
Hygroscopic
2.109
2kg
KNO3
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N
potassium;nitrate
24434
101.11
Odorless
White crystalline
Potassium nitrate, For ACS analysis
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS Dokument
Dokument
Produktspecifikationer
Kampanjer
Kampanjer
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.