Learn More
Potassium Hexacyanoferrate(II) Trihydrate, ≥98.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals ProductsDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Spezifikation
| Melting Point | 70°C |
| Color | Yellow |
| Quantity | 500 g |
| Linear Formula | K4Fe(CN)6 · 3H2O |
| UN Number | NONH for all modes of transport |
| Formula Weight | 422.39g/mol |
| Percent Purity | ≥98.5% |
| Odor | Odorless |
| Packaging | Poly bottle |
| Appearance | Crystalline |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?