Learn More
Potassium hexachloroosmate(IV), Os 38.7% min
Product Code. 11326568
Click to view available options
Quantity:
0.25 g
1 g
5 g
Unit Size:
0.25g
1g
5g
Product Code. 11326568
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012177.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16871-60-6
Potassium hexachloroosmate(IV) used as Pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16871-60-6
MDL Number MFCD00011371
Specifications
Melting Point (decomposition)
Color Red
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Linear Formula K2OsCl6
Merck Index 14,7635
Solubility Information Soluble in water; Sparingly soluble in alcohol
Formula Weight 481.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Os 38.7% min.
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Potassium hexachloroosmate(IV)
Product Title
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis