Learn More
Thermo Scientific™ POROS™ GoPure™ AAV9 Screening Plate, 96-well, 20 μL
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
POROS GoPure AAV9 96-well screening plates contain POROS CaptureSelect AAV9 Affinity Resin and provide a versatile platform for sample preparation, handling, and analysis. They accommodate multiple samples simultaneously to achieve high throughput and data generation.
These pre-filled screening plates have the following features:
- High-throughput screening capability enabling multiple conditions to be evaluated in a single plate experiment
- 20 μL per well, helping preserve sample while maximizing data generation
- Ready-to-use 96-well format for efficient evaluation of Thermo Scientific resins
Spécification
Spécification
| Concentration | 220 μL Resin Slurry/Well |
| Content And Storage | Store at 2°C to 8°C. Do not freeze. |
| Shipping Condition | Wet Ice |
| Particle Size | 50 μm |
| Form | Resin Slurry |
| Product Line | POROS |
| Quantity | 1 Plate |
| For Use With (Application) | Chromatography |
| Type | Affinity Screening Plate |
| Sample Volume | 20 μL |
| Afficher plus |
For Research Use Only.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.