Learn More
R&D Systems Porcine Luminex™ Discovery Assay
Product Code. 18792074
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 Plex
10 Plex
11 Plex
12 Plex
13 Plex
14 Plex
15 Plex
16 Plex
17 Plex
18 Plex
19 Plex
2 Plex
20 Plex
3 Plex
4 Plex
5 Plex
6 Plex
7 Plex
8 Plex
9 Plex
missing translation for 'unitSize'
1 set
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 18792074
missing translation for 'mfr': R&D Systems LXSAPM06
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Luminex bead-based multiplex assays are designed to provide accurate, reproducible results for every target analyte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantity 6 Plex
Species Porcine
Binding Target Multiplex Cytokine Assay Kits
Content And Storage Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis