Learn More
R&D Systems Porcine Luminex™ Discovery Assay
Spezifikation
Spezifikation
| Quantity | 15 Plex |
| Species | Porcine |
| Binding Target | Multiplex Cytokine Assay Kits |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |
Name des Produkts
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?